Tisk…
(2S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butanoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butyric acid
OR01538-1G OR01538-250MG OR01538-5G
APOSOR01538-1GEA 3770 CZK
APOSOR01538-1G APOSOR01538-250MG APOSOR01538-5G
(2S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butanoic acid 98%
(2S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butanoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₈O₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06245370
CAS číslo: 195202-08-5