3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(3-hydroxyphenyl)propan-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR01535-500MG
OR01535-250MG
APOSOR01535-500MGEA
7080
CZK
APOSOR01535-500MG
APOSOR01535-250MG
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(3-hydroxyphenyl)propan-1-one 95%
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(3-hydroxyphenyl)propan-1-one
Vzorec:
C₁₇H₁₈O₄ Bod tání: 132…134 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06245367 CAS číslo: 178445-83-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...