2-Ethynylbenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Formylphenylacetylene
OR01514-1G
OR01514-5G
APOSOR01514-1GEA
992
CZK
APOSOR01514-1G
APOSOR01514-5G
2-Ethynylbenzaldehyde 97%
2-Ethynylbenzaldehyde
Vzorec:
C₉H₆O Bod tání: 64…67 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04039985 CAS číslo: 38846-64-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...