Tisk…
Phenyl(phenylamino)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR01496-1G OR01496-250MG
APOSOR01496-1GEA 8730 CZK
APOSOR01496-1G APOSOR01496-250MG
Phenyl(phenylamino)acetic acid 95%
Phenyl(phenylamino)acetic acid
Vzorec: C₁₄H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01724775
CAS číslo: 3684-12-6