Tisk…
Phenazine-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Carboxyphenazine, 1-Carboxydibenzo[b,e]pyrazine
OR01490-100MG OR01490-1G OR01490-250MG
APOSOR01490-100MGEA 3310 CZK
APOSOR01490-100MG APOSOR01490-1G APOSOR01490-250MG
Phenazine-1-carboxylic acid
Phenazine-1-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₈N₂O₂
MW: 224,215 g/mol
Bod tání: 239…245 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00185184
CAS číslo: 2538-68-3