Tisk…
4-(Dimethoxymethyl)-6-hydroxy-2-thiopyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Dimethoxymethyl)-6-hydroxypyrimidine-2-thiol, 6-(Dimethoxymethyl)-2-sulphanylpyrimidin-4-ol
OR0091-1G OR0091-5G
APOSOR0091-1GEA 1660 CZK
APOSOR0091-1G APOSOR0091-5G
4-(Dimethoxymethyl)-6-hydroxy-2-thiopyrimidine
4-(Dimethoxymethyl)-6-hydroxy-2-thiopyrimidine
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₃S
MW: 202,231 g/mol
Bod tání: 177…179 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00662704
CAS číslo: 90370-38-0