2-Acetyl-3H-benzo[f]chromen-3-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Acetyl-3-oxo-3H-benzo[f]chromene
OR0089-1G
OR0089-500MG
OR0089-5G
APOSOR0089-1GEA
2480
CZK
APOSOR0089-1G
APOSOR0089-500MG
APOSOR0089-5G
2-Acetyl-3H-benzo[f]chromen-3-one
2-Acetyl-3H-benzo[f]chromen-3-one
Vzorec:
C₁₅H₁₀O₃ MW: 238,238 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00445975 CAS číslo: 727-80-0 |