1-(2,2-Diethoxyethyl)piperazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(Piperazin-1-yl)acetaldehyde diethyl acetal
OR0080-1G
OR0080-5G
OR0080-25G
APOSOR0080-1GEA
2030
CZK
APOSOR0080-1G
APOSOR0080-5G
APOSOR0080-25G
1-(2,2-Diethoxyethyl)piperazine 98%
1-(2,2-Diethoxyethyl)piperazine
Vzorec:
C₁₀H₂₂N₂O₂ MW: 202.294 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03094589 CAS číslo: 82516-06-1 |