Tisk…
1-(Naphth-1-yl)piperazine dihydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Piperazin-1-yl)naphthalene dihydrochloride
OR0079-1G OR0079-250MG
APOSOR0079-1GEA 5890 CZK
APOSOR0079-1G APOSOR0079-250MG
1-(Naphth-1-yl)piperazine dihydrochloride 97%
1-(Naphth-1-yl)piperazine dihydrochloride
Vzorec: C₁₄H₁₆N₂·2ClH
MW: 285,212 g/mol
Bod tání: >260 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03540959
CAS číslo: 1188264-04-1
UN: 1759
ADR: 8,III