8-Hydrazinoquinoline dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR0048-1G
OR0048-500MG
APOSOR0048-1GEA
3540
CZK
APOSOR0048-1G
APOSOR0048-500MG
8-Hydrazinoquinoline dihydrochloride
8-Hydrazinoquinoline dihydrochloride
Vzorec:
C₉H₉N₃·2ClH Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00491379 CAS číslo: 91004-61-4 |