Tisk…
Silikagel 99,999%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
IN3199-100G IN3199-25G
APOSIN3199-100GEA 7050 CZK
APOSIN3199-100G APOSIN3199-25G
Silikagel 99,999%
Silicon dioxide
Vzorec: SiO₂
MW: 60.08
Bod varu: 2230
Bod tání: 1719
Hustota: 2.6 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011232
CAS číslo: 14808-60-7
Merck Index: 14,08493