Niobium(I) hydride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Niobium hydride
IN2755-25G
IN2755-5G
APOSIN2755-25GEA
0
CZK
APOSIN2755-25G
APOSIN2755-5G
Niobium(I) hydride 99%
Niobium(I) hydride
Vzorec:
H₅Nb MW: 97.946 g/mol Bod tání: 500 °C (rozkl.) Hustota: 6.6 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011126 CAS číslo: 13981-86-7 UN: 3132 ADR: 4.3+4.1 II |