Tisk…
Umckalin
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Hydroxy-5,6-dimethoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 5-Methoxyscopoletin, 7-Hydroxy-5,6-dimethoxycoumarin
BIU1200-10MG BIU1200-5MG
APOSBIU1200-10MGEA 21100 CZK
APOSBIU1200-10MG APOSBIU1200-5MG
Umckalin
Umckalin
Limited shelf life
Vzorec: C₁₁H₁₀O₅
MW: 222,194 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16036238
CAS číslo: 43053-62-9