Tisk…
Pyridoxine-[2H3].HCl
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BISC1047-1MG BISC1047-5MG
APOSBISC1047-1MGEA 16270 CZK
APOSBISC1047-1MG APOSBISC1047-5MG
Pyridoxine-[2H3].HCl
Pyridoxine-[2H3].HCl
Vzorec: C₈H₈D₃NO₃·ClH
MW: 208.657 g/mol
Bod tání: 214 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11656714
EINECS: 200-386-2