Tisk…
Pyridoxamine-[2H3] dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BISC1046-1MG BISC1046-5MG
APOSBISC1046-1MGEA 20670 CZK
APOSBISC1046-1MG APOSBISC1046-5MG
Pyridoxamine-[2H3] dihydrochloride
Pyridoxamine-[2H3] dihydrochloride
Vzorec: C₈H₉D₃N₂O₂·2ClH
Bod tání: 224…226 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD11656105
CAS číslo: 1173023-45-4