Tisk…
5-Acetylamino-6-amino-3-methyluracil-[13C4,15N3] (AAMU)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BISC1001-1MG BISC1001-5MG
APOSBISC1001-1MGEA 0 CZK
APOSBISC1001-1MG APOSBISC1001-5MG
5-Acetylamino-6-amino-3-methyluracil-[13C4,15N3] (AAMU)
5-Acetylamino-6-amino-3-methyluracil-[13C4,15N3] (AAMU)
Vzorec: [₁₃C]₄C₃H₁₀[₁₅N]₃NO₃
MW: 205,13 g/mol
Bod tání: 305 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11656111
CAS číslo: 1173022-65-5