Tisk…
Sulbactam sodium
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIS0150-10G BIS0150-1G BIS0150-5G
APOSBIS0150-10GEA 10980 CZK
APOSBIS0150-10G APOSBIS0150-1G APOSBIS0150-5G
Sulbactam sodium
Sulbactam sodium
Vzorec: C₈H₁₀NO₅S·Na
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01750374
CAS číslo: 69388-84-7