Tisk…
endo-BCN-PEG3-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIPG1890-10MG BIPG1890-25MG
APOSBIPG1890-10MGEA 3740 CZK
APOSBIPG1890-10MG APOSBIPG1890-25MG
endo-BCN-PEG3-acid
endo-BCN-PEG3-acid
Vzorec: C₂₀H₃₁NO₇
MW: 397,462 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD31692198
CAS číslo: 1807501-82-1