Tisk…
t-Boc-N-Amido-PEG2-CH2CO2H
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-NH-PEG2-CH2COOH, 2,2-Dimethyl-4-oxo-3,8,11-trioxa-5-azatridecan-13-oic acid
BIPG1825-1G
APOSBIPG1825-1GEA 827 CZK
APOSBIPG1825-1G
t-Boc-N-Amido-PEG2-CH2CO2H
t-Boc-N-Amido-PEG2-CH2CO2H
Vzorec: C₁₁H₂₁NO₆
MW: 263,288 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17019374
CAS číslo: 108466-89-3