t-Boc-N-Amido-PEG9-Amine
Dodavatel: Apollo Scientific
BIPG1816-100MG
BIPG1816-500MG
BIPG1816-1G
APOSBIPG1816-100MGEA
2690
CZK
APOSBIPG1816-100MG
APOSBIPG1816-500MG
APOSBIPG1816-1G
t-Boc-N-Amido-PEG9-Amine
t-Boc-N-Amido-PEG9-Amine
Vzorec:
C₂₅H₅₂N₂O₁₁ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03453249 CAS číslo: 890091-43-7 |