Tisk…
t-Boc-N-Amido-PEG7-Amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIPG1815-100MG BIPG1815-50MG BIPG1815-250MG
APOSBIPG1815-100MGEA 3480 CZK
APOSBIPG1815-100MG APOSBIPG1815-50MG APOSBIPG1815-250MG
t-Boc-N-Amido-PEG7-Amine
t-Boc-N-Amido-PEG7-Amine
Vzorec: C₂₁H₄₄N₂O₉
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03453229
CAS číslo: 206265-98-7