Tisk…
t-Boc-N-Amido-PEG6-Amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Boc-NH-PEG6-amine, Boc-NH-PEG6-NH2
BIPG1814-100MG BIPG1814-1G BIPG1814-250MG
APOSBIPG1814-100MGEA 2280 CZK
APOSBIPG1814-100MG APOSBIPG1814-1G APOSBIPG1814-250MG
t-Boc-N-Amido-PEG6-Amine
t-Boc-N-Amido-PEG6-Amine
Vzorec: C₁₉H₄₀N₂O₈
MW: 424,529 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16619391
CAS číslo: 1091627-77-8