Tisk…
t-Boc-N-Amido-PEG5-Amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl (17-amino-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecyl)carbamate
BIPG1813-100MG BIPG1813-250MG BIPG1813-500MG
APOSBIPG1813-100MGEA 2280 CZK
APOSBIPG1813-100MG APOSBIPG1813-250MG APOSBIPG1813-500MG
t-Boc-N-Amido-PEG5-Amine
t-Boc-N-Amido-PEG5-Amine
Vzorec: C₁₇H₃₆N₂O₇
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22056313
CAS číslo: 189209-27-6