Tisk…
t-Boc-N-Amido-PEG4-Amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl (14-amino-3,6,9,12-tetraoxatetradecyl)carbamate, Boc-NH-PEG4-CH2CH2NH2
BIPG1812-100MG BIPG1812-50MG BIPG1812-250MG
APOSBIPG1812-100MGEA 4770 CZK
APOSBIPG1812-100MG APOSBIPG1812-50MG APOSBIPG1812-250MG
t-Boc-N-Amido-PEG4-Amine
t-Boc-N-Amido-PEG4-Amine
Vzorec: C₁₅H₃₂N₂O₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16619339
CAS číslo: 811442-84-9