Tisk…
t-Boc-N-Amido-PEG5-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIPG1803-100MG BIPG1803-500MG BIPG1803-1G
APOSBIPG1803-100MGEA 2690 CZK
APOSBIPG1803-100MG APOSBIPG1803-500MG APOSBIPG1803-1G
t-Boc-N-Amido-PEG5-acid
t-Boc-N-Amido-PEG5-acid
Vzorec: C₁₈H₃₅NO₉
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD24539478
CAS číslo: 1347750-78-0