Tisk…
t-Boc-N-Amido-PEG2-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIPG1800-100MG BIPG1800-1G
APOSBIPG1800-100MGEA 0 CZK
APOSBIPG1800-100MG APOSBIPG1800-1G
t-Boc-N-Amido-PEG2-acid
t-Boc-N-Amido-PEG2-acid
Vzorec: C₁₂H₂₃NO₆
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22056304
CAS číslo: 1365655-91-9