Tisk…
Propargyl-PEG3-Bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(2-(2-(2-Bromoethoxy)ethoxy)ethoxy)prop-1-yne
BIPG1729-250MG BIPG1729-100MG
APOSBIPG1729-250MGEA 18620 CZK
APOSBIPG1729-250MG APOSBIPG1729-100MG
Propargyl-PEG3-Bromide
Propargyl-PEG3-Bromide
Vzorec: C₉H₁₅BrO₃
MW: 251,118 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD28505517
CAS číslo: 203740-63-0