Tisk…

m-PEG2-amine

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 2-(2-Methoxyethoxy)ethanamine

BIPG1580-1G BIPG1580-5G
APOSBIPG1580-1GEA 3440 CZK
APOSBIPG1580-1G APOSBIPG1580-5G
m-PEG2-amine
m-PEG2-amine
Vzorec: C₅H₁₃NO₂
MW: 119,162 g/mol
Hustota: 0,958 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09032941
CAS číslo: 31576-51-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR