Mal-amido-PEG12-NHS
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIPG1481-100MG
BIPG1481-50MG
APOSBIPG1481-100MGEA
10350
CZK
APOSBIPG1481-100MG
APOSBIPG1481-50MG
Mal-amido-PEG12-NHS
Mal-amido-PEG12-NHS
Vzorec:
C₃₈H₆₃N₃O₁₉ MW: 865,916 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11041148 CAS číslo: 326003-46-7 |