Tisk…
Hydroxy-PEG10-t-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
BIPG1455-1G BIPG1455-100MG
APOSBIPG1455-1GEA 5360 CZK
APOSBIPG1455-1G APOSBIPG1455-100MG
Hydroxy-PEG10-t-butyl ester
Hydroxy-PEG10-t-butyl ester
Vzorec: C₂₇H₅₄O₁₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28385467
CAS číslo: 778596-26-2