Tisk…
Hydroxy-PEG8-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
BIPG1453-250MG BIPG1453-100MG
APOSBIPG1453-250MGEA 7510 CZK
APOSBIPG1453-250MG APOSBIPG1453-100MG
Hydroxy-PEG8-acid
Hydroxy-PEG8-acid
Vzorec: C₁₉H₃₈O₁₁
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11041105
CAS číslo: 937188-60-8