Tisk…
Hydroxy-PEG1-t-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Hydroxy-PEG1-(CH2)2-Boc, tert-Butyl 3-(2-hydroxyethoxy)propanoate
BIPG1447-1G BIPG1447-500MG BIPG1447-5G
APOSBIPG1447-1GEA 1990 CZK
APOSBIPG1447-1G APOSBIPG1447-500MG APOSBIPG1447-5G
Hydroxy-PEG1-t-butyl ester
Hydroxy-PEG1-t-butyl ester
Vzorec: C₉H₁₈O₄
MW: 190,237 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22056310
CAS číslo: 671802-00-9