Tisk…
Hydroxy-PEG3-CH2CO2tBu
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 2-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy)acetate, Hydroxy-PEG3-CH2-Boc
BIPG1437-1G BIPG1437-500MG BIPG1437-5G
APOSBIPG1437-1GEA 7440 CZK
APOSBIPG1437-1G APOSBIPG1437-500MG APOSBIPG1437-5G
Hydroxy-PEG3-CH2CO2tBu
Hydroxy-PEG3-CH2CO2tBu
Vzorec: C₁₂H₂₄O₆
MW: 264,315 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27977510
CAS číslo: 518044-31-0