Hydroxy-PEG2-CH2CO2t-Bu
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIPG1436-500MG
BIPG1436-250MG
BIPG1436-1G
APOSBIPG1436-500MGEA
5820
CZK
APOSBIPG1436-500MG
APOSBIPG1436-250MG
APOSBIPG1436-1G
Hydroxy-PEG2-CH2CO2t-Bu
Hydroxy-PEG2-CH2CO2t-Bu
Vzorec:
C₁₀H₂₀O₅ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD25959245 CAS číslo: 149299-82-1 |