Hydroxy-PEG1-CH2CO2tBu
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
tert-Butyl 2-(2-hydroxyethoxy)acetate, 2-Methyl-2-propanyl (2-hydroxyethoxy)acetate, Hydroxy-PEG1-CH2-Boc
BIPG1435-250MG
APOSBIPG1435-250MGEA
622
CZK
APOSBIPG1435-250MG
Hydroxy-PEG1-CH2CO2tBu
Hydroxy-PEG1-CH2CO2tBu
Vzorec:
C₈H₁₆O₄ MW: 176,21 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD27635155 CAS číslo: 287174-32-7 |