Tisk…
Hydroxy-PEG6-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
BIPG1431-250MG BIPG1431-1G BIPG1431-500MG
APOSBIPG1431-250MGEA 5200 CZK
APOSBIPG1431-250MG APOSBIPG1431-1G APOSBIPG1431-500MG
Hydroxy-PEG6-acid
Hydroxy-PEG6-acid
Vzorec: C₁₅H₃₀O₉
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22574804
CAS číslo: 1347750-85-9