Tisk…
Hydroxy-PEG4-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIPG1430-250MG BIPG1430-500MG BIPG1430-1G
APOSBIPG1430-250MGEA 3740 CZK
APOSBIPG1430-250MG APOSBIPG1430-500MG APOSBIPG1430-1G
Hydroxy-PEG4-acid
Hydroxy-PEG4-acid
Vzorec: C₁₁H₂₂O₇
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22574805
CAS číslo: 937188-59-5