Tisk…
Hydroxy-PEG3-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy)propanoic acid
BIPG1429-250MG BIPG1429-1G
APOSBIPG1429-250MGEA 2360 CZK
APOSBIPG1429-250MG APOSBIPG1429-1G
Hydroxy-PEG3-acid
Hydroxy-PEG3-acid
Vzorec: C₉H₁₈O₆
MW: 222,236 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26793743
CAS číslo: 518044-49-0