Tisk…
Hydroxy-PEG2-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy)propanoic acid
BIPG1428-250MG BIPG1428-1G
APOSBIPG1428-250MGEA 3190 CZK
APOSBIPG1428-250MG APOSBIPG1428-1G
Hydroxy-PEG2-acid
Hydroxy-PEG2-acid
Vzorec: C₇H₁₄O₅
MW: 178,183 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20646030
CAS číslo: 1334286-77-9