Tisk…
Fmoc-N-amido-PEG7-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10,13,16,19,22,25-octaoxa-4-azaoctacosan-28-oic acid, Fmoc-N-PEG7-acid
BIPG1401-500MG BIPG1401-100MG
APOSBIPG1401-500MGEA 11810 CZK
APOSBIPG1401-500MG APOSBIPG1401-100MG
Fmoc-N-amido-PEG7-acid
Fmoc-N-amido-PEG7-acid
Vzorec: C₃₂H₄₅NO₁₁
MW: 619.7 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD26142985
CAS číslo: 1863885-74-8