Tisk…
Cbz-N-amido-PEG2-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Cbz-NH-PEG2-C2-acid, Cbz-n-amido-peg2-acid
BIPG1361-1G BIPG1361-250MG
APOSBIPG1361-1GEA 5920 CZK
APOSBIPG1361-1G APOSBIPG1361-250MG
Cbz-N-amido-PEG2-acid
Cbz-N-amido-PEG2-acid
Vzorec: C₁₅H₂₁NO₆
MW: 311,33 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28142483
CAS číslo: 1347750-76-8