Tisk…
Bromo-PEG3-t-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Br-PEG3-C2-Boc
BIPG1349-250MG BIPG1349-100MG
APOSBIPG1349-250MGEA 1910 CZK
APOSBIPG1349-250MG APOSBIPG1349-100MG
Bromo-PEG3-t-butyl ester
Bromo-PEG3-t-butyl ester
Vzorec: C₁₃H₂₅BrO₅
MW: 341,239 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22574821
CAS číslo: 782475-37-0