Tisk…
Biotin-PEG12-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIPG1202-100MG BIPG1202-50MG
APOSBIPG1202-100MGEA 14060 CZK
APOSBIPG1202-100MG APOSBIPG1202-50MG
Biotin-PEG12-acid
Biotin-PEG12-acid
Vzorec: C₃₇H₆₉N₃O₁₆S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08274601
CAS číslo: 1621423-14-0