Biotin-PEG8-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIPG1201-100MG
BIPG1201-50MG
BIPG1201-250MG
APOSBIPG1201-100MGEA
12630
CZK
APOSBIPG1201-100MG
APOSBIPG1201-50MG
APOSBIPG1201-250MG
Biotin-PEG8-acid
Biotin-PEG8-acid
Vzorec:
C₂₉H₅₃N₃O₁₂S MW: 667,809 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD26127802 CAS číslo: 2143964-62-7 |