Tisk…
Biotin-PEG6-Acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIPG1200-100MG BIPG1200-250MG
APOSBIPG1200-100MGEA 6620 CZK
APOSBIPG1200-100MG APOSBIPG1200-250MG
Biotin-PEG6-Acid
Biotin-PEG6-Acid
Vzorec: C₂₅H₄₅N₃O₁₀S
MW: 579.704 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16875661
CAS číslo: 1352814-10-8