Tisk…
Biotin-PEG2-Acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIPG1197-100MG BIPG1197-250MG
APOSBIPG1197-100MGEA 6020 CZK
APOSBIPG1197-100MG APOSBIPG1197-250MG
Biotin-PEG2-Acid
Biotin-PEG2-Acid
Vzorec: C₁₇H₂₉N₃O₆S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22056305
CAS číslo: 1365655-89-5