Azido-PEG6-Alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIPG1119-100MG
BIPG1119-50MG
BIPG1119-250MG
APOSBIPG1119-100MGEA
4200
CZK
APOSBIPG1119-100MG
APOSBIPG1119-50MG
APOSBIPG1119-250MG
Azido-PEG6-Alcohol
Azido-PEG6-Alcohol
Vzorec:
C₁₂H₂₅N₃O₆ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD22056309 CAS číslo: 86770-69-6 |