Tisk…
Azido-PEG12-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIPG1112-100MG BIPG1112-50MG BIPG1112-250MG
APOSBIPG1112-100MGEA 10150 CZK
APOSBIPG1112-100MG APOSBIPG1112-50MG APOSBIPG1112-250MG
Azido-PEG12-acid
Azido-PEG12-acid
Vzorec: C₂₇H₅₃N₃O₁₄
MW: 643,721 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD21363301
CAS číslo: 2152679-71-3