Tisk…
Azido-PEG9-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
BIPG1110-100MG BIPG1110-50MG BIPG1110-250MG
APOSBIPG1110-100MGEA 8070 CZK
APOSBIPG1110-100MG APOSBIPG1110-50MG APOSBIPG1110-250MG
Azido-PEG9-acid
Azido-PEG9-acid
Vzorec: C₂₁H₄₁N₃O₁₁
MW: 511,564 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13184977
CAS číslo: 1670249-37-2