Tisk…
Azido-PEG3-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIPG1105-250MG BIPG1105-100MG BIPG1105-500MG
APOSBIPG1105-250MGEA 9330 CZK
APOSBIPG1105-250MG APOSBIPG1105-100MG APOSBIPG1105-500MG
Azido-PEG3-acid
Azido-PEG3-acid
Vzorec: C₉H₁₇N₃O₅
MW: 247.248 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD23726617
CAS číslo: 1056024-94-2